Få mere at vide
BRAND™ Hvide 96-brønds PCR plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10034564 Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
Halv nederdel
Ingen nederdel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10034564
Brand: BRAND™ 781354
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designet specifikt til at optimere resultater, når der udføres kvantitativ Real Time PCR (qPCR)
Hvide PCR-strimler og -plader giver væsentligt bedre resultater ved analyse af fluorescenssignaler og dermed kvantificering af replikeret DNA
  • DNase-, DNA- og RNase-fri
  • Glatte overflader for at optimere gengivelsen af fluorescenssignalet
  • Velegnet til brug i almindelige termiske cyklere
  • Ekstra tynde vægdimensioner for at give den optimale termiske overførsel og korte cyklustider
  • Fremstillet under de mest moderne renrumsforhold
  • Ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 )
  • Blå præget alfanumerisk kodning og skåret hjørnedesign til at lette orienteringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stregkode No Barcode
Bindende Ejendom Untreated
Certificeringer/compliance DNA, DNase, RNase-free
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoclavable
Emballage Bagged
Farve Hvid
Engangs Single-use
Produkttype qPCR 96-well plate
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers
Nederdel stil Non-skirted
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 0.20 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Non-treated
Samlet volumen (metrisk) Well 0.2 mL
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
Til brug med (applikation) Optimer resultater, når du udfører kvantitativ RT-PCR
Inkluderer Ingen nederdel
nr. pr. pakke 50/Pk.
Profil Standard
RNase fri Yes