Få mere at vide
BRAND™ 96-velskørtede mikroplader, BIO-CERT™ PCR-KVALITET, lav profil
Artikelnummer. 15328496 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15328496 Klar Pakke med 50
15634007 Hvid Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15328496 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781377
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til pålidelige og præcise resultater i en bred vifte af PCR-applikationer.
BRAND™ PCR-produkter leverer fremragende, reproducerbare resultater til en bred vifte af PCR- og qPCR-applikationer. Disse produkter, der fremstilles af højkvalitets jomfruharpikser, er fri for smøremidler, kemiske tilsætningsstoffer, DNA, DNase, RNase og andre PCR-hæmmere. Nøglefunktioner omfatter:
  • Enestående kvalitet og renhed
    • BIO-CERT™ PCR QUALITY sikrer, at pladerne er fri for menneskeligt DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere
    • Fri for forurenende stoffer, der kan forstyrre reagenser og prøver
    • Ultraglatte karinteriører minimerer enzymnukleinsyrebindingen
  • Præcisionstermisk ydeevne
    • Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel for pålidelige resultater
    • Designet til hurtig og præcis varmeoverførsel, hvilket reducerer cyklustiderne
  • Bred kompatibilitet
    • Velegnet til de fleste kommercielt tilgængelige termiske cyklere
    • Hvide PCR-plader, forbedret med titaniumdioxid (TiO2), optimerer fluorescenssignalrefleksion og anbefales til qPCR-applikationer
  • Brugervenlige funktioner
    • Blå alfanumerisk kodning for nem prøveidentifikation
    • Brøndfælge designet til at forhindre krydskontaminering og sikre pålidelig forsegling med skræddersyede måtter
    • Skørteplader giver ekstra stivhed, ideelle til automatiserede pipetteringssystemer og transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Ubehandlet
Certificeringer/compliance DNA, DNase, RNase-frit
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Poser
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR 96-brøndpladen
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Nederdel stil Fuldt skørt
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.15 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) qPCR
Inkluderer Kun plader
nr. pr. pakke 50
Profil Low (Lav)
RNase fri Ja