Få mere at vide
BRAND™ 96-brønds ikke-skirtede mikroplader, BIO-CERT™ PCR-KVALITET, Standardprofil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15673997 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15673997 Klar Pakke med 50
15311581 Hvid Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15673997 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781368
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til pålidelige og præcise resultater i en bred vifte af PCR-applikationer.
  • Autoklaverbar
  • Fri for DNA, DNase, RNase og andre PCR-hæmmere.
  • Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel og fremragende resultater.
  • Standard- og lavprofilplader fra BRAND er kompatible med de fleste store mærker af termiske cyklere, herunder Applied Biosystems™ 9800 Hurtig, 7900 HT , og 7500 hurtigt, BIORAD™ CFX 96, og Eppendorf™ Mastercycler™ systemer.
  • Hvide PCR-plader er ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 ) og har glatte overflader for at optimere refleksion af fluorescenssignalet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Bindende Ejendom Untreated
Certificeringer/compliance DNA, DNase, RNase-free
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 poser af 5
Farve Klar
Engangs Single-use
Produkttype PCR 96-well plate
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers
Nederdel stil Ikke-nederdel
Materiale Polypropylene
Volumen (metrisk) Nå 0.20 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) qPCR
Inkluderer Plates only
nr. pr. pakke 50
Profil Standard
RNase fri Ja