Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU med Peel funktion og hætteglas etiket applikator
Industriel termotransfer-bordpladeprinter er ideel til kunder, der har brug for pålidelig udskrivning i store mængder.
49965.00 DKK - 52035.00 DKK
Tekniske data
Display Type | Farveberøringsskærm |
---|---|
Print teknologi | Termisk overførsel |
Bredde (metrisk) | 252.00 mm |
Højde (metrisk) | 288.00 mm |
Dybde (metrisk) | 520.00 mm |
Artikelnummer | Brand | Opløsning | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Opløsning | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17157021
|
Brady™
307652 |
300 dpi |
49965.00 DKK
1 sæt |
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17167021
|
Brady™
307653 |
600 dpi |
52035.00 DKK
1 sæt |
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- BradyPrinter i7100 industriel termotransfer-bordprinter er ideel til kunder, der har behov for pålidelig udskrivning i store mængder.
- Automatiser identifikation af hætteglasrør med hætteglassetiketapplikatoren, der udskriver og påfører etiketter på hætteglasrør på mindre end 2 sekunder.
- Denne printer leveres med en gratis Brady WorkStation Basic Design Software Suite, så du straks kan begynde at designe professionelle etiketter.
Tekniske data
Farveberøringsskærm | |
252.00 mm | |
520.00 mm | |
Monokrom | |
150.00 mm/s |
Termisk overførsel | |
288.00 mm | |
520.00 x 252.00 x 288.00 mm | |
Peel and Present-modulet er forudinstalleret. Den leveres med en hætteglas-etiketapplikator, en EU-strømledning, en Brady Workstation Basic Suite, 2 tomme båndkerner, en USB kabel, en produkt-cd med driveren, brugervejledningen på sprog, konfigurations-/indstillingsmanualen på engelsk og en trykt brugervejledning på engelsk | |
AC Adapter |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU med Peel funktion og hætteglas etiket applikator