Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU med Peel funktion og hætteglas etiket applikator
Artikelnummer. 17157021
Skift visning
Opløsning:
300 dpi
600 dpi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Opløsning
17157021 300 dpi
17167021 600 dpi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17157021 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 307652
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Industriel termotransfer-bordpladeprinter er ideel til kunder, der har brug for pålidelig udskrivning i store mængder.
  • BradyPrinter i7100 industriel termotransfer-bordprinter er ideel til kunder, der har behov for pålidelig udskrivning i store mængder.
  • Automatiser identifikation af hætteglasrør med hætteglassetiketapplikatoren, der udskriver og påfører etiketter på hætteglasrør på mindre end 2 sekunder.
  • Denne printer leveres med en gratis Brady WorkStation Basic Design Software Suite, så du straks kan begynde at designe professionelle etiketter.
Tekniske data
Display Type Farveberøringsskærm
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (metrisk) 252.00 mm
Højde (metrisk) 288.00 mm
Dybde (metrisk) 520.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Farveevne Monokrom
Inkluderer Peel and Present-modulet er forudinstalleret. Den leveres med en hætteglas-etiketapplikator, en EU-strømledning, en Brady Workstation Basic Suite, 2 tomme båndkerner, en USB kabel, en produkt-cd med driveren, brugervejledningen på sprog, konfigurations-/indstillingsmanualen på engelsk og en trykt brugervejledning på engelsk
Udskrivningshastighed 150.00 mm/s
Opløsning 300 dpi
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Alternativt varenummer I7100-300-P-EU-VLA