Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Terminalbloketiketter med bånd til M21-printere
Høj vedhæftning og høj smidighed er kendetegnene for Bradys nylonstof (B-499) etiketmateriale designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav fra kontrolpaneler til miljøer med flydende nitrogen.
280.58 DKK
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Nylon Klæde
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 16 ft.
Længde (metrisk) 4.88 m
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Bredde (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Bredde (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
11553904
Dokumentvisning
Brady™
110939
0,5 tommer
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
301.00 DKK
280.58 DKK / Pakke med 1
Spare 20.42 DKK
6% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Høj vedhæftning og høj smidighed er kendetegnene ved Bradys nylonstof (B-499) etiketmateriale, designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav fra kontrolpaneler til flydende nitrogen-miljøer.
  • Anvendelsesalsidighed — Meget smidigt materiale tilpasser sig tæt buede overflader som ledninger og kabler, samtidig med at det klæber til rustfrit stål, struktureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper.
  • Engineered Performance — Modstår eksponering for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler.
  • Uregelmæssige overflader — Lavprofil-mærkemateriale hæfter til glatte, ru eller pulverbelagte overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi.
  • Certificeringer — UL Anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel.
Tekniske data
Tekniske data
Sort
Termisk overførsel
4.88 m
6,5 mio
Autoklaverbar
Rektangel
-40 °C til +90 °C
Kommunikationskabler, Generel identifikation, Laboratorieidentifikation, Panelidentifikation, Stemme- eller dataidentifikation, Lednings- og kabelmærkning
1
Nylon Klæde
16 ft.
4.8 cm
0.165 mm
Patron (etiket)
-40 °F til +194 °F
Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL
1 rulle
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater