Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Terminalbloketiketter med bånd til M21-printere
Høj vedhæftning og høj smidighed er kendetegnene for Bradys nylonstof (B-499) etiketmateriale designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav fra kontrolpaneler til miljøer med flydende nitrogen.
Brand: Brady™ 110939
Beskrivelse
- Høj vedhæftning og høj smidighed er kendetegnene ved Bradys nylonstof (B-499) etiketmateriale, designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav fra kontrolpaneler til flydende nitrogen-miljøer.
- Anvendelsesalsidighed — Meget smidigt materiale tilpasser sig tæt buede overflader som ledninger og kabler, samtidig med at det klæber til rustfrit stål, struktureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper.
- Engineered Performance — Modstår eksponering for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler.
- Uregelmæssige overflader — Lavprofil-mærkemateriale hæfter til glatte, ru eller pulverbelagte overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi.
- Certificeringer — UL Anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel.
Tekniske data
| Autoklaverbar | |
| Permanent akryl | |
| Mat | |
| Nylon Klæde | |
| Etiketpatron | |
| Kommunikationskabler, Generel identifikation, Laboratorieidentifikation, Panelidentifikation, Stemme- eller dataidentifikation, Lednings- og kabelmærkning | |
| 1 | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +90 °C | |
| 0.165 mm | |
| 16 ft. | |
| 0,5 tommer | |
| 4.8 cm |
| Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL | |
| Sort | |
| Patron (etiket) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| Brady M210 Labelprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 Labelprinter, BMP21-LAB Labelprinter, BMP21-PLUS Labelprinter | |
| 1 rulle | |
| -40 °F til +194 °F | |
| 6,5 mio | |
| 16 fod x 0,5 tommer | |
| 4.88 m | |
| 12.70 mm | |
| M21-500-499-TB |