Få mere at vide
Brady™ BBP™ Temperatur Label Lager
BBP™ Cold Temperature Label Stock (B-549) er en fleksibel, formstabil, trykfølsom polyestertape perfekt til brug i ethvert kølelager, køler eller fryser.
1730.00 DKK - 3645.00 DKK
Tekniske data
| Klæbende type | Akryl, Permanent, Trykfølsom |
|---|---|
| Slutte | Glans |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Produktkode | Brand | Farve | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Farve | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
11706375
|
Brady™
117860 |
Hvid | 4 tommer |
3645.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11716375
|
Brady™
117861 |
Hvid | 2,25 tommer. |
2490.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11726375
|
Brady™
117862 |
Hvid | 1,12 tommer. |
1730.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11736375
|
Brady™
117863 |
Gul | 4 tommer |
3645.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11746375
|
Brady™
117864 |
Gul | 2,25 tommer. |
2490.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11756375
|
Brady™
117865 |
Gul | 1,12 tommer. |
1730.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Speciel klæbemiddel kan påføres ekstremt kolde overflader (-10 °F) og tåler temperaturer helt ned til -40 °F
- Tape kan termisk transfer printes
- Tåler milde kemikalier, olie og vand
- Driftstemperatur på -40 °F til 212 °F (-40 C °til 100 °C)
Tekniske data
| Akryl, Permanent, Trykfølsom | |
| Mærke | |
| Ikke steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| Op til 1 år | |
| -40 til 212 °F | |
| 35 lb./in. | |
| 100 ft. |
| Glans | |
| Polyester | |
| Til generel identifikation, ideel til kølehuse, kølere, frysere og kortvarig vinterbrug udendørs | |
| 20 Gardner-enheder | |
| 1 rulle | |
| -40 °C til +100 °C | |
| 0,003 tommer. | |
| 30.48 m |