Få mere at vide
Brady™ BBP™ Temperatur Label Lager
BBP™ Cold Temperature Label Stock (B-549) er en fleksibel, formstabil, trykfølsom polyestertape perfekt til brug i ethvert kølelager, køler eller fryser.
Brand: Brady™ 117860
3012.94 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
- Speciel klæbemiddel kan påføres ekstremt kolde overflader (-10 °F) og tåler temperaturer helt ned til -40 °F
- Tape kan termisk transfer printes
- Tåler milde kemikalier, olie og vand
- Gør det muligt for printere med XY-skærere at skære brugerdefinerede former eller flere etiketter ud af en enkelt kontinuerlig rulle
Tekniske data
| Koldtemperaturpåføringstape til BBP3x-printere | |
| Hvid | |
| Mærke | |
| Ikke steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 til 212 °F | |
| 35 lb./in. | |
| 0.076 mm | |
| 30.48 m | |
| 101 mm |
| Akryl, Permanent, Trykfølsom | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Til generel identifikation, ideel til kølehuse, kølere, frysere og kortvarig vinterbrug udendørs | |
| 20 Gardner-enheder | |
| Op til 1 år | |
| Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C til +100 °C | |
| 0,003 tommer. | |
| 100 ft. | |
| 4 tommer | |
| B30C-4000-549-WT |