Få mere at vide
Brady™ BBP™ Højtydende polyestertape
BBP™ Hi-Performance Polyester Tape (B-569) har lavt halogenidindhold og er designet til mærkning af rustfri stålrør, især i barske miljøer.
Brand:  Brady™ 117944
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11716405
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Durable, ultra-smooth polyester labels with permanent pressure sensitive acrylic adhesive
  • Outdoor grade polyester tape can be thermal transfer printed
  • Withstands mild chemicals, oil and water
  • Enables printers with XY cutters to cut custom shapes or multiple labels out of a single continuous roll
Tekniske data
Tekniske data
Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Gloss
Polyester
Designed for use on Stainless Steel pipes in harsh environments such as the pulp and Paper industry
80 Gardner Units
1 Roll
-40°C to +100°C
0.003 in.
30.48 m
Clear
Tape
Non-sterile
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
3 to 5 Years
-40 to 212°F
45 lb./in.
100 ft.
0.5 in.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ BBP™ Højtydende polyestertape > Clear; 0.5 in. x 100 ft.