Få mere at vide
BP-1-102, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495777
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495777 5 mg
16489606 50 mg
16423048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495777 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1004935mg
MedChemExpress BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.
BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BP-1-102
CAS 1334493-07-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H27F5N2O6S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (52.67 mM)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1O
Molekylvægt (g/mol) 626.59
Formel vægt 626.59
Procent renhed 98.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease