Få mere at vide
Gibco™ Bovint hypofyseekstrakt (BPE)
Artikelnummer. 11568866 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11568866 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11568866 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 13028014
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bovint hypofyseekstrakt (BPE)
The protein concentration of each lot of Bovine Pituitary Extract is determined by the Bradford method. Each vial of BPE contains not less than 25 mg of protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Celletype Pattedyrceller
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Bovint hypofyseekstrakt
pH 6 til 8
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Tøris