Få mere at vide
Gibco™ Bovin Albumin Fraktion V (7,5 % opløsning)
Artikelnummer. 11500496 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500496 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11500496 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15260037
 Begrænset vare
På lager
Bovin Albumin Fraktion V (7,5 % opløsning)
7,5 g/100 ml
Fremstillet med bovint serumalbuminfraktion V i fosfatpufret saltvand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype BSA
pH 6 til 8
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rhodanine