Få mere at vide
Bosentan, MedChemExpress
Beskrivelse
Bosentan is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bosentan |
| CAS | 147536-97-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H29N5O6S |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (181.29 mM) |
| SMIL | O=S(NC1=NC(C2=NC=CC=N2)=NC(OCCO)=C1OC3=CC=CC=C3OC)(C4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 551.61 |
| Formel vægt | 551.61 |
| Vis mere |