Få mere at vide
Witeg™ Borosilikatglas Soxhlet Ekstraktorapparat
Artikelnummer. 11893310
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11893310 500 ml
1 options
Artikelnummer. 11893310 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 2 230 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2651.06 DKK
    2431.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 220.02 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Soxhlet Ekstraktionsudstyr
Produkttype Soxhlet Ekstraktor Apparat
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas