Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med massiv glasprop og gradueringer Artikelnummer.: 10018360
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med massiv glasprop og gradueringer
Artikelnummer. p-8005972
1000 mL
Kapacitet (metrisk):
50 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 10018360
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04022070
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med massiv glasprop og gradueringer bruges i væske-væske-ekstraktioner til at adskille komponenterne i en blanding i ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Cylindrisk form med lige udløbsrør
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Med solid glasprop
  • Med skruegevindholder
  • Med skala
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Inkluderer Solid glasprop og skruegevindholder
Gradueringer 20mL
Fællesnummer 29/32 NS Stikdåse
Produkttype Skilletragt
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med massiv glasprop og gradueringer >