Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Droppetragt, cylindrisk, med skala
Artikelnummer. 10101551 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10101551
Brand: DWK Life Sciences 241225406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dråbetragten tillader en doseret tilsætning af opløsninger.
Den doserede tilsætning af opløsninger, reaktionsblandinger og/eller kemikalier udføres ideelt ved hjælp af en dråbetragt.
  • Med standard jordstophane og holdeanordning
  • Udbudshastigheden kan justeres
  • Cylindrisk med skala
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 13 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Boro 3.3, polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Ensartet og afmålt væsketilførsel til en reaktionsblanding; Måling af væskemængder
Gradueringer 20 mL
Mængde 1 stk.