Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med smal hals
Fremstillet af borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med smal hals er koniske og gradueret.
Brand: Fisherbrand™ SPFS66500-3000
164.73 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Uddannet
- ISO 1773
- Borosilikatglas
- Konisk
Tekniske data
ISO 1773 | |
3000 mL | |
310 mm | |
Ja | |
187 mm |
50 mm | |
Borosilikatglas | |
Konisk | |
Smal |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med smal hals > Kapacitet: 3.000 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion