Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med bred hals med graduering
Artikelnummer. 10703283 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet: 3.000 ml
Artikelnummer.
10703283 Kapacitet: 3.000 ml
1 options
Artikelnummer. 10703283
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Erlenmeyer Kolbe
Mundstil Bred hals