Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tube
Manufactured from borosilicate glass with a medium wall design. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
204.76 DKK - 520.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Materiale Borosilicate Glass
Kantet Yes
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15882275
Dokumentvisning
Fisherbrand™
90106123
12 mm 100 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15862285
Dokumentvisning
Fisherbrand™
90106154
16 mm 100 mm
353.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15872285
Dokumentvisning
Fisherbrand™
90106155
16 mm 125 mm
376.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15812285
Dokumentvisning
Fisherbrand™
90106135
16 mm 150 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til  48.00 DKK
»
15882285
Dokumentvisning
Fisherbrand™
90106156
18 mm 150 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15892285
Dokumentvisning
Fisherbrand™
90106157
24 mm 150 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til  22.00 DKK
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Features: rimmed medium walls
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
Tekniske data
Tekniske data
ISO 4142
Borosilicate Glass
Yes
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tube