Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tube
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Mængde | 100 Pack |
| Kantet | Yes |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |