Få mere at vide
Bortrifluoridetherat, ca. 48% BF3, AcroSeal™
Artikelnummer. 10396814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396814 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10304034 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10396814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427118000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-63-7
Molekylær formel C4H10BF3O
Molekylvægt (g/mol) 141.93
MDL nummer MFCD00013194
InChI nøgle KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC navn ethoxyethan; trifluorboran
SMIL FB(F)F.CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride etherate
Navn note ca. 48% fedtprocent3
Smeltepunkt -60,0 °C
Farve Farveløs til strågul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 126,0 °C
Flammepunkt 58 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2O·BF3
Brydningsindeks 1,3429 til 1,3449
Mængde 800 mL
Merck Index 15, 1352
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: nedbrydes i alkohol, opløselig i æter
Viskositet 1,89 mPa (20 °C)
Formel vægt 141.93
Procent renhed ca. 48% BF3
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.