Få mere at vide
Bortrifluoridetherat, ca. 48% BF3
Artikelnummer. 10286130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286130 1 kg Glasflaske 1kg
10042110 25 g Glasflaske 25g
10296130 100 g Glasflaske 100g
10593921 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10286130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174560010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-63-7
Molekylær formel C4H10BF3O
Molekylvægt (g/mol) 141.93
MDL nummer MFCD00013194
InChI nøgle KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC navn ethoxyethan; trifluorboran
SMIL FB(F)F.CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride etherate
Navn note 48% BF3
Smeltepunkt -60.0°C
Farve Farveløs til strågul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 126.0°C
Flammepunkt 58°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2O·BF3
Brydningsindeks 1.3429 to 1.3449
Mængde 1 kg
Fieser 01,70; 02,35; 03,33; 04,44; 05,52; 06,65; 07,31; 08,51; 09,64; 10,52; 11,72; 12,66; 13,3; 14,54; 15,45; 16,44; 17,52
Merck Index 15,1352
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viskositet 1.89 mPa.s (20°C)
Formel vægt 141.93
Procent renhed ∼48% BF3
Fysisk form Liquid, Fuming In Moist Air