Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron trifluoride etherate |
| Navn note | 48% BF3 |
| Smeltepunkt | -60,0 °C |
| Farve | Farveløs til strågul |
| Tæthed | 1.1200g/mL |
| Kogepunkt | 126,0 °C |
| Flammepunkt | 58 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C2H5)2O·BF3 |
| Brydningsindeks | 1,3429 til 1,3449 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Boron trifluoride etherate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.