Learn More
Boron trifluoride diethyl etherate, 98+%
Code produit. 11432338
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
1000ml
100ml
500ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11432338
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A15275.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Bortrifluorid-diethyletherat anvendes som en Lewis syrekatalysator i Mukaiyama aldol addition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydrering og kondensationsreaktioner. Det er involveret i fremstillingen af polyethere i polymerisationsreaktioner. Som katalysator anvendes den til fremstilling af cyclopentyl- og cycloheptyl[b]indoler og andre diboraner. Det bruges også i følsomme neutrondetektorer i ioniseringskamre samt overvågning af strålingsniveauer i jordens atmosfære.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bortrifluorid-diethyletherat anvendes som en Lewis syrekatalysator i Mukaiyama aldol addition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydrering og kondensationsreaktioner. Det er involveret i fremstillingen af polyethere i polymerisationsreaktioner. Som katalysator anvendes den til fremstilling af cyclopentyl- og cycloheptyl[b]indoler og andre diboraner. Det bruges også i følsomme neutrondetektorer i ioniseringskamre samt overvågning af strålingsniveauer i jordens atmosfære.
Opløselighed Blandbar med
æter og alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Anbefales til brug under inet atomosfære. Uforeneligt med metaller, syrer, baser, alkoholer, alkalimetaller, oxidationsmidler og vand. Reagerer voldsomt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-63-7
Molekylær formel C4H10BF3O
Molekylvægt (g/mol) 141.93
MDL nummer MFCD00013194
InChI nøgle KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
PubChem CID 8000
IUPAC navn ethoxyethan; trifluorboran
SMIL FB(F)F.CCOCC
Spécification
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride diethyl etherate
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 125°C to 126°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Lugt Acrid
Lineær formel BF3€O(CH2CH3)2
Brydningsindeks 1.344
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2604
Beilstein 3909607
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1350
Opløselighedsinformation Miscible with ether and alcohol.
Formel vægt 141.93
Procent renhed ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride diethyl etherate
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Boron trifluoride-diethyl etherate
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis