Få mere at vide
Bortrifluorid diethyletherat, 98+%
Artikelnummer. 11334579
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334579 500 mL 500ml
11324579 100 mL 100ml
11432338 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15275.AP
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141,93 g/mol
Bortrifluorid-diethyletherat anvendes som en Lewis syrekatalysator i Mukaiyama aldol addition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydrering og kondensationsreaktioner. Det er involveret i fremstillingen af polyethere i polymerisationsreaktioner. Som katalysator anvendes den til fremstilling af cyclopentyl- og cycloheptyl[b]indoler og andre diboraner. Det bruges også i følsomme neutrondetektorer i ioniseringskamre samt overvågning af strålingsniveauer i jordens atmosfære.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bortrifluorid-diethyletherat anvendes som en Lewis syrekatalysator i Mukaiyama aldol addition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydrering og kondensationsreaktioner. Det er involveret i fremstillingen af polyethere i polymerisationsreaktioner. Som katalysator anvendes den til fremstilling af cyclopentyl- og cycloheptyl[b]indoler og andre diboraner. Det bruges også i følsomme neutrondetektorer i ioniseringskamre samt overvågning af strålingsniveauer i jordens atmosfære.
Opløselighed Blandbar med
æter og alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Anbefales til brug under inet atomosfære. Uforeneligt med metaller, syrer, baser, alkoholer, alkalimetaller, oxidationsmidler og vand. Reagerer voldsomt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-63-7
Molekylær formel C4H10BF3O
Molekylvægt (g/mol) 141.93
MDL nummer MFCD00013194
InChI nøgle KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
PubChem CID 8000
IUPAC navn ethoxyethan; trifluorboran
SMIL FB(F)F.CCOCC
Spécification
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride diethyl etherate
Smeltepunkt -60 °C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 125 °C til 126 °C
Flammepunkt 47 °C (116 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel BF3€O(CH2CH3)2
Brydningsindeks 1.344
Mængde 500 mL
FN nummer UN2604
Beilstein 3909607
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,1350
Opløselighedsinformation Blandet med æter og alkohol.
Formel vægt 141.93
Procent renhed ≥98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.