Få mere at vide
Bortrifluorid diethyletherat, 98+%
Artikelnummer. 11324579
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324579 100 mL 100ml
11334579 500 mL 500ml
11432338 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15275.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141,93 g/mol
Bortrifluorid-diethyletherat anvendes som en Lewis syrekatalysator i Mukaiyama aldol addition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydrering og kondensationsreaktioner. Det er involveret i fremstillingen af polyethere i polymerisationsreaktioner. Som katalysator anvendes den til fremstilling af cyclopentyl- og cycloheptyl[b]indoler og andre diboraner. Det bruges også i følsomme neutrondetektorer i ioniseringskamre samt overvågning af strålingsniveauer i jordens atmosfære.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bortrifluorid-diethyletherat anvendes som en Lewis syrekatalysator i Mukaiyama aldol addition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydrering og kondensationsreaktioner. Det er involveret i fremstillingen af polyethere i polymerisationsreaktioner. Som katalysator anvendes den til fremstilling af cyclopentyl- og cycloheptyl[b]indoler og andre diboraner. Det bruges også i følsomme neutrondetektorer i ioniseringskamre samt overvågning af strålingsniveauer i jordens atmosfære.
Opløselighed Blandbar med
æter og alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Anbefales til brug under inet atomosfære. Uforeneligt med metaller, syrer, baser, alkoholer, alkalimetaller, oxidationsmidler og vand. Reagerer voldsomt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-63-7
Molekylær formel C4H10BF3O
Molekylvægt (g/mol) 141.93
MDL nummer MFCD00013194
InChI nøgle KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
PubChem CID 8000
IUPAC navn ethoxyethan; trifluorboran
SMIL FB(F)F.CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride diethyl etherate
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 125°C to 126°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Lugt Acrid
Lineær formel BF3€O(CH2CH3)2
Brydningsindeks 1.344
Mængde 100 mL
FN nummer UN2604
Beilstein 3909607
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1350
Opløselighedsinformation Miscible with ether and alcohol.
Formel vægt 141.93
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride diethyl etherate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-diethyl etherate