Få mere at vide
Bortrifluorid-dibutyletherat, 30-35 %, (BF3), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133254 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10133254 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428141000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 593-04-4 | C8H18BF3O | 198.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron trifluoride dibutyl etherate
CAS 593-04-4
Farve Brun til gul
Tæthed 0.9590g/mL
Flammepunkt 70°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 30-35%
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C8H18BF3O
Lineær formel BF3O(CH2CH2CH2CH3)2
MDL nummer MFCD00013195
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.959
Synonym 1-butoxybutane; trifluoroborane, boron trifluoride dibutyl etherate, boron trifluoride-butyl ether complex, boron, trifluoro 1,1'-oxybis butane-, t-4, boron trifluoride; di-n-butyl ether, 1-butoxybutane-trifluoroborane 1:1, 1-butoxybutane; tris fluoranyl borane, trifluoro 1,1'-oxybis butane boron
InChI nøgle PVKVBDZRILNPJY-UHFFFAOYSA-N
SMIL FB(F)F.CCCCOCCCC
IUPAC navn 1-butoxybutan;trifluorboran
Molekylvægt (g/mol) 198.04
PubChem CID 68970
Formel vægt 198.03
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride dibutyl etherate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.