Få mere at vide
Boran-methylsulfidkompleks, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10685252
Boran-methylsulfidkompleks, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
800 mL, AcroSeal™ Glasflaske, 800ml
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Artikelnummer. 10685252
Brand: Thermo Scientific Acros 185078000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-methyl sulfide complex
Farve Farveløs til gul
Navn note 2M Solution in Tetrahydrofuran
CAS 13292-87-0, 109-99-9, 75-18-3
Molekylær formel C2H9BS
Lineær formel (CH3)2S·BH3
MDL nummer MFCD00013189
Koncentration 1.80 to 2.20M
Fieser 04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50
Tæthed 0.8500g/mL
Merck Index 15, 1336
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethyl ether, tetrahydrofurane, hexane,, toluene, methylene chloride and other aprotic, solvents
InChI nøgle RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
SMIL B.CSC
IUPAC navn (methylsulfanyl)methanboran
Molekylvægt (g/mol) 75.96
PubChem CID 9833925
Formel vægt 75.95
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.85
Mængde 800 mL
Flammepunkt −17°C
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0474208 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/08/2025 Artikelnummer185078000
PartinummerA0472948 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/07/2025 Artikelnummer185078000,185071000
PartinummerA0471227 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer185078000,185071000
PartinummerA0469507 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer185078000,185071000
PartinummerA0463831 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer185078000,185071000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Boran-methylsulfidkompleks, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals >