Få mere at vide
Borandimethylsulfidkompleks, 2M-opløsning i THF, AcroSeal™
Product Code. 10022420 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 ml
800 ml
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Unit Size:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10022420 100 ml AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10685252 800 ml AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10022420 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 185071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 DKK
    648.65 DKK / 100ml
    Spare 121.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Borane-methyl sulfide complex
Farve Farveløs til gul
Navn note 2M-opløsning i tetrahydrofuran
CAS 13292-87-0, 109-99-9, 75-18-3
Koncentration 1,80 til 2,20 M
Tæthed 0.8500g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.85
Molekylær formel C2H9BS
Lineær formel (CH3)2S·BH3
MDL nummer MFCD00013189
Mængde 100 ml
Flammepunkt −17 °C
Fieser 04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50
Merck Index 15, 1336
Fysisk form Løsning
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i ethylether, tetrahydrofuran, hexan, toluen, methylenchlorid og andre aprotiske opløsningsmidler
InChI nøgle RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
SMIL B.CSC
IUPAC navn (methylsulfanyl)methanboran
Molekylvægt (g/mol) 75.96
PubChem CID 9833925
Formel vægt 75.95
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in tetrahydrofuran
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.