Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PFA fleksibel slange, 1m
Designet til nem håndtering af væsker. PFA Flexible slange har en snæver bøjningsradius for minimal reduktion af tværsnit
Brand:  Bohlender™ S1822-34
1199.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10708632
  • 1475.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Korrugeret rør med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen og cylindriske rørender med en længde på 40 mm, som fx kan forbindes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser. Sammen med BOLA Laboratorieskruesamlinger, forbindelsen er absolut tæt og velegnet til vakuum.
  • Ideel til forbindelser under vibrationer
  • Anvendes med en lille bøjningsradius
  • Til kompensation for termiske udvidelser
  • Til nem håndtering af væsker
  • Fleksibel til meget fleksibel
  • Snæver bøjningsradius forårsager kun ringe tværsnitsreduktion
  • Ikke-porøs
  • Gennemskinnelig
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
FDA
17.5 mm
20 mm
Forbindelser under vibrationer; Kompensation af termiske udvidelser
NW 21
Meget fleksibel
260 °C
Autoklaverbar
PFA
1 m
-200 °C
Klarhed
2 bar
Fleksibel slange
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bohlender™ BOLA™ PFA fleksibel slange, 1m > Længde: 1m; Slangestørrelse: NW 21