Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PFA fleksibel slange, 1m
Slangestørrelse:
NW 10
NW 13
NW 14
NW 19
NW 21
NW 23
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Korrugeret rør med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen og cylindriske rørender med en længde på 40 mm, som fx kan forbindes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser. Sammen med BOLA Laboratorieskruesamlinger, forbindelsen er absolut tæt og velegnet til vakuum.
- Ideel til forbindelser under vibrationer
- Anvendes med en lille bøjningsradius
- Til kompensation for termiske udvidelser
- Til nem håndtering af væsker
- Fleksibel til meget fleksibel
- Snæver bøjningsradius forårsager kun ringe tværsnitsreduktion
- Ikke-porøs
- Gennemskinnelig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA i overensstemmelse |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | PFA |
| Samlet længde (metrisk) | 1 m |
| Til brug med (applikation) | Tilsluttes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -270 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | NW 10 |
| Port størrelse | NW 10 |
| Farve | Klarhed |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bohlender™ BOLA™ PFA fleksibel slange, 1m >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion