Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PFA fleksibel slange, 1m
Designet til nem håndtering af væsker. PFA Flexible slange har en snæver bøjningsradius for minimal reduktion af tværsnit
Brand: Bohlender™ S1822-36
1554.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Korrugeret rør med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen og cylindriske rørender med en længde på 40 mm, som fx kan forbindes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser. Sammen med BOLA Laboratorieskruesamlinger, forbindelsen er absolut tæt og velegnet til vakuum.- Ideel til forbindelser under vibrationer
- Anvendes med en lille bøjningsradius
- Til kompensation for termiske udvidelser
- Til nem håndtering af væsker
- Fleksibel til meget fleksibel
- Snæver bøjningsradius forårsager kun ringe tværsnitsreduktion
- Ikke-porøs
- Gennemskinnelig
Overholdelse
FDA
Tekniske data
FDA | |
20.9 mm | |
25.4 mm | |
Forbindelser under vibrationer; Kompensation af termiske udvidelser | |
NW 23 | |
Meget fleksibel | |
260 °C |
Autoklaverbar | |
PFA | |
1 m | |
-200 °C | |
Klarhed | |
1,2 bar | |
Fleksibel slange |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bohlender™ BOLA™ PFA fleksibel slange, 1m > Længde: 1m; Slangestørrelse: NW 23
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion