Få mere at vide
BOC-O-Benzyl-L-threonine hydroxysuccinimide ester, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11965511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11965511 1 g 1g
11945511 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440900010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 32886-43-4
Molekylær formel C20H26N2O7
Molekylvægt (g/mol) 406.44
MDL nummer MFCD00037905
InChI nøgle SNEHQGZSMYSVFT-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-thr bzl-osu, boc-threonine bzl-osu, boc-o-benzyl-l-threonine hydroxysuccinimide ester, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine succinimidyl ester, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine succinimidyl ester, 2s,3r-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, 2,5-dioxoazolidinyl 2s,3r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylmethoxy bu tanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3r-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate
PubChem CID 12879029
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S,3R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxybutanoate
SMIL CC(OCC1=CC=CC=C1)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-O-Benzyl-L-threonine hydroxysuccinimide ester
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation 10.6
Formel vægt 406.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • BOC-O-Benzyl-L-threonine hydroxysuccinimide ester