Få mere at vide
BOC-O-Benzyl-L-threonine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11935571 5 g 5g
11915571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442000050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 15260-10-3
Molekylær formel C16H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 309.36
MDL nummer MFCD00066062
InChI nøgle CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Synonym boc-thr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine, n-boc-o-benzyl-l-threonine, boc-thr bzl, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-threonine, l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2s,3r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylmethoxybutanoic acid
PubChem CID 1549483
IUPAC navn (2S,3R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxybutanoic acid
SMIL C[C@@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-O-Benzyl-L-threonine
Smeltepunkt 115°C to 117°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Specifik rotation 15.5
Formel vægt 309.37
Procent renhed 99%
Produktidentifikator
  • BOC-O-Benzyl-L-threonine