Få mere at vide
BOC-O-Benzyl-L-threonine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11915571 1 g 1g
11935571 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442000010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 15260-10-3
Molekylær formel C16H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 309.36
MDL nummer MFCD00066062
InChI nøgle CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Synonym boc-thr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine, n-boc-o-benzyl-l-threonine, boc-thr bzl, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-threonine, l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2s,3r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylmethoxybutanoic acid
PubChem CID 1549483
IUPAC navn (2S,3R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxybutanoic acid
SMIL C[C@@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-O-Benzyl-L-threonine
Smeltepunkt 115°C to 117°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation 15.5
Formel vægt 309.37
Procent renhed 99%
Produktidentifikator
  • BOC-O-Benzyl-L-threonine