Få mere at vide
BOC-O-Benzyl-L-serine hydroxysuccinimide ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11965551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
:
5g; Glass bottle
Artikelnummer. 11965551
Brand: Thermo Scientific Acros 440890050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-O-Benzyl-L-serine hydroxysuccinimide ester
CAS 13650-73-2
Smeltepunkt 107°C to 109°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C19H24N2O7
Mængde 5 g
Specifik rotation -16.4
Synonym boc-ser bzl-osu, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine n-succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-ser bzl osu, n-boc-3-benzyloxy-ala-succinimidyl oh, boc-ser bzl-osu hplc, n-boc-o-benzyl-l-serine n-succinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl o-benzyl-n-t-butoxycarbonyl-l-serinate
InChI nøgle NTFYOALQRQBBDG-AWEZNQCLSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(COCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 392.41
PubChem CID 12879025
Formel vægt 392.41
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • BOC-O-Benzyl-L-serine hydroxysuccinimide ester