missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boc-D-4-Iodophenylalanine, TRC

Artikelnummer. 30008969
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30008969 2.5 g 2.5g
30008207 500 mg -
30003901 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6589482.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 176199-35-2
Molekylær formel C14 H18 I N O4
Molekylvægt (g/mol) 391.202
IUPAC navn (2R)-3-(4-iodophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boc-D-4-Iodophenylalanine
InChI formel InChI=1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
Mængde 2.5 g
Formel vægt 391.028
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.