accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHIOHO

CAS RN 176199-35-2

IUPAC Navn: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-iodophenyl)propanoic acid
Synonymer: 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(4-iodophenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 391.21
Molekylformel: C14H18INO4
InChi Key: JZLZDBGQWRBTHN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(I)C=C1)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)