Få mere at vide
Boc-D-4-Iodophenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-D-4-Iodophenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 391.028 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |