missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl, MedChemExpress

Artikelnummer. 16415156
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16415156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16415156 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108372100mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl (PROTAC Linker 2) is a PROTAC linker utilized to connect the respective tyrosine kinase inhibitor (TKI) to the E3 recruiting ligand.

Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl (PROTAC Linker 2) is a PROTAC linker utilized to connect the respective tyrosine kinase inhibitor (TKI) to the E3 recruiting ligand.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl
CAS 1835705-52-6
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H41ClO4
Mængde 100 mg
Synonym PROTAC Linker 2
SMIL O=C(OC(C)(C)C)CCCCCOCCCCCOCCCCCCCl
Molekylvægt (g/mol) 393.0
Formel vægt 393.0
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.