Få mere at vide
BMS-983970, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485856
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485856 100 mg
16485148 10 mg
16461377 50 mg
16417877 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485856 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12419
MedChemExpress BMS-983970 is an oral pan-Notch inhibitor for the treatment of multiplecancers.
BMS-983970 is an oral pan-Notch inhibitor for the treatment of multiplecancers.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-983970
CAS 1584713-87-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H26F4N4O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.43 mM)
SMIL O=C(N[C@@H]1C(NC2=C(F)C=CC=C2C(C3=CC=CC=C3)=N1)=O)[C@H](CCC(F)(F)F)[C@H](CC4CC4)C(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 518.5
Formel vægt 518.5
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death