Få mere at vide
BMS-794833, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-794833 is a VEGFR2 and Met inhibitor extracted from patent WO2009094417, compound example 1
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-794833 |
| CAS | 1174046-72-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H15ClF2N4O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (213.29 mM) |
| SMIL | ClC1=C(OC2=CC=C(NC(C3=CNC=C(C4=CC=C(F)C=C4)C3=O)=O)C=C2F)C=CN=C1N |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.84 |
| Formel vægt | 468.84 |
| Vis mere |