Få mere at vide
BMS-707035, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456146
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16456146 100 mg -
16445608 10 mg 10mg
16431777 50 mg -
16418307 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16456146 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13269
MedChemExpress BMS-707035 is an HIV-1 integrase (IN) inhibitor with an IC50 value of 15 nM.
BMS-707035 is an HIV-1 integrase (IN) inhibitor with an IC50 value of 15 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-707035
CAS 729607-74-3
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19FN4O5S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.83 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC=C(C=C1)CNC(C(N=C(N2C)N3S(CCCC3)(=O)=O)=C(C2=O)O)=O
Molekylvægt (g/mol) 410.42
Formel vægt 410.42
Procent renhed 99.5%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus