Få mere at vide
BMS-687453, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480447
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16480447 50 mg -
16452946 25 mg -
16436797 5 mg -
16415066 100 mg -
16404098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480447 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10678
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-687453
CAS 1000998-59-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21ClN2O6
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.79 mM)
SMIL ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(COC3=CC=CC(CN(C(OC)=O)CC(O)=O)=C3)=C(C)O2
Molekylvægt (g/mol) 444.86
Formel vægt 444.86
Procent renhed 98.58%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus