missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BMS-509744, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS-509744 is a potent, selective and ATP competitive Itk inhibitor with an IC50 of 19 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS-509744 |
| CAS | 439575-02-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H41N5O4S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 21.9 mg/mL (35.11 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | CC(C(C)(C)C)NCC1=CC=C(C(NC2=NC=C(SC3=CC(C(N4CCN(C(C)=O)CC4)=O)=C(OC)C=C3C)S2)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 623.83 |
| Formel vægt | 623.83 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?