Få mere at vide
BMS-303141, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493037 50 mg -
16479527 5 mg -
16426988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16493037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16107
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress BMS-303141 is a potent, cell-permeable ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor with an IC50 of 0.13 μM.
BMS-303141 is a potent, cell-permeable ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor with an IC50 of 0.13 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-303141
CAS 943962-47-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H15Cl2NO4S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (58.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 424.3
Formel vægt 424.3
Procent renhed 98.47%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism