Få mere at vide
BMS 299897, MedChemExpress
Beskrivelse
BMS 299897 is a sulfonamide γ-secretase inhibitor with an IC50 of 7 nM for Aβ production inhibition in HEK293 cells stably overexpressing amyloid precursor protein (APP).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMS 299897 |
| CAS | 290315-45-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H21ClF3NO4S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.60 mM) |
| SMIL | FC1=CC=C(F)C(N([C@@H](C2=C(CCCC(O)=O)C=C(F)C=C2)C)S(C3=CC=C(Cl)C=C3)(=O)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 511.94 |
| Formel vægt | 511.94 |
| Vis mere |