Få mere at vide
BMS-214662, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497056
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497056 100 mg
16489527 5 mg
16453516 25 mg
16436988 10 mg
16403047 50 mg
16401599 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16497056 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16111
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress BMS-214662 is a potent and selective farnesyl transferase inhibitor with potent antitumor activity with an IC50 of 1.35 nM.
BMS-214662 is a potent and selective farnesyl transferase inhibitor with potent antitumor activity with an IC50 of 1.35 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BMS-214662
CAS 195987-41-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23N5O2S2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.24 mM)
SMIL N#CC1=CC=C(N(CC2=CN=CN2)C[C@@H](CC3=CC=CC=C3)N(S(=O)(C4=CC=CS4)=O)C5)C5=C1
Molekylvægt (g/mol) 489.61
Formel vægt 489.61
Procent renhed 99.59%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death