missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BMS-191095, MedChemExpress

Artikelnummer. 16472147
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16472147 50 mg -
16491399 1 mg -
16446008 10 mg -
16443416 25 mg 25mg
16418627 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16472147 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14256

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BMS-191095 is an activators of mitochondrial ATP-sensitive potassium (mitoKATP) channels.

BMS-191095 is an activators of mitochondrial ATP-sensitive potassium (mitoKATP) channels.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BMS-191095
CAS 166095-21-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21ClN4O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (244.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(O1)(C)[C@H](O)[C@@H](N(CC2=NC=CN2)C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1C=CC(C#N)=C4
Molekylvægt (g/mol) 408.88
Formel vægt 408.88
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.